Przejdź do
FCMAB117P
Przeciwciało anty-SSEA-1, klon MC-480, koniugat PE
clone MC-480, from mouse, PE
Synonim(y):
SSEA-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
MC-480, monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC, IP
Citations:
4
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MC-480, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FUT4(2526)
General description
220 kDa Obliczono
SSEA-1 ulega ekspresji na powierzchni wczesnych zarodków myszy, mysich embrionalnych komórek rakowych (EC), mysich embrionalnych komórek macierzystych (ES) oraz mysich i ludzkich komórek zarodkowych (EG). Brak immunoreaktywności jest widoczny w niezróżnicowanych ludzkich komórkach EC i ES. Ekspresja SSEA-1 jest regulowana w dół po różnicowaniu mysich komórek EC i ES. Natomiast różnicowanie ludzkich komórek EC i ES charakteryzuje się wzrostem ekspresji SSEA-1.
Immunogen
Epitop: MC-480
Komórki macierzyste raka czterokomórkowego F9 (napromieniowane promieniami X).
Application
Przeciwciało anty-SSEA-1, klon MC-480, koniugat PE jest przeciwciałem przeciwko SSEA-1 do stosowania w IH, IP, IF, FC.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to reaguje z antygenem SSEA-1 (Stage-specific embryonic antigen-1), który ulega ekspresji na powierzchni wczesnych zarodków myszy, mysich embrionalnych komórek rakowych (EC), mysich embrionalnych komórek macierzystych (ES) oraz mysich i ludzkich komórek zarodkowych (EG).
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgM sprzężona z fluorochromem PE w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8oC w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Chronić przed światłem.
Analysis Note
Kontrola
Zarodkowe komórki macierzyste myszy
Evaluated by Flow Cytometry with mouse embryonic stem cells.
Other Notes
Przeciwciało to reaguje z antygenem SSEA-1 (Stage-specific embryonic antigen-1), który ulega ekspresji na powierzchni wczesnych zarodków myszy, mysich embrionalnych komórek rakowych (EC), mysich embrionalnych komórek macierzystych (ES) oraz mysich i ludzkich komórek zarodkowych (EG).
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF734FCMAB182FFCMAB133F
description
clone MC-480, from mouse, PE
description
clone 2F1, 0.2 mg/mL, from hamster(Syrian)
description
clone C3D-1, Milli-Mark®, from mouse
description
clone TRA-2-49/6E, Milli-Mark®, from mouse
biological source
mouse
biological source
hamster (Syrian)
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
MC-480, monoclonal
clone
2F1, monoclonal
clone
C3D-1, monoclonal
clone
TRA-2-49/6E, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... FUT4(2526)
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
Gene Information
human ... FUT4(2526)
Gene Information
-
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Suggest suitable dilaution of SSEA-1 for flow cutometry.
    1 answer
    1. For cellular staining using SSEA-1 in flow cytometry, prepare an antibody working solution by diluting the primary antibody 1:5 with PBS. Dispense the volume per test of the working solution according to the number of cells indicated below:
      - Use 5 µL for Guava Flow Cytometer with 5x10^5 cells in 95 µL PBS, totaling 100 µL.
      - Use 10 µL for other flow cytometry systems with 1x10^6 cells in 90 µL PBS, totaling 100 µL.