Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Sprawdź dostępność w koszyku | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
C3D-1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FUT4(2526)
General description
Anty-CD15, C3D-1, został włączony do szóstego międzynarodowego warsztatu i konferencji na temat ludzkich antygenów różnicowania leukocytów, a badania przeprowadzone przez wiele laboratoriów potwierdziły jego reaktywność z CD15 (Kannagi, 1997).
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| Gene Information human ... FUT4(2526) | Gene Information human ... FUT4(2526) | Gene Information human ... FCER2(2208) | Gene Information human ... CD5(921) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone C3D-1, monoclonal | clone MEM-158, monoclonal | clone MHM6, monoclonal | clone DK23, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2