Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea |
Informacje o tej pozycji
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.Nazwa produktu
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Quality Segment
material
Millistak+® media, polypropylene
manufacturer/tradename
Clarisolve®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
W
17.3 cm (6.8 in.)
filtration area
0.55 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
General description
A μPod scale device, the CLARISOLVE® depth filter provides the fastest and most efficient way to clarify high-density streams and easily transfer processes from upstream to downstream without the use of centrifugation.
This CLARISOLVE® filter has a filtration area of 0.55 m2 and a Pod device format.
Application
Features and Benefits
Preparation Note
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 minutes at 123 °C.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clarisolve® Pod Depth Filter
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia