Przejdź do
AP506F
Kozie przeciwciało anty-ludzkie Ig łańcuch λ, koniugat FITC
1 mg/mL, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IF
Citations:
1
1090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Cząsteczki przeciwciał zazwyczaj składają się z dwóch łańcuchów lekkich immunoglobulin kowalencyjnie związanych z parą łańcuchów ciężkich. Łańcuchy lekkie immunoglobulin występują w dwóch typach, oznaczonych greckimi literami kappa i lambda. Łańcuchy lekkie kappa i lambda mają długość około 250 aminokwasów i średnią masę około 25 kDa. Stosunek kappa do lambda występujący w populacji immunoglobulin różni się w zależności od gatunku.
Immunogen
Epitop: Łańcuch Ig lambda
Przygotowane z połączonych surowic odpornościowych od kóz hiperimmunizowanych ludzkimi białkami szpiczaka z łańcuchami lekkimi lambda.
Application
Immunofluorescencja: ≤1 μg/106 komórek.
ELISA:
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Kozie przeciwciało przeciwko ludzkiemu łańcuchowi Ig λ, koniugat FITC jest przeciwciałem przeciwko ludzkiemu łańcuchowi Ig λ do stosowania w testach ELISA i IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z ludzkimi łańcuchami lekkimi lambda, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej.
Reaguje z ludzkimi łańcuchami lekkimi lambda. Wchłaniany przez ludzkie białka szpiczaka z łańcuchami lekkimi kappa.
Physical form
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na zbiorczych ludzkich Igs z łańcuchami lekkimi lambda połączonymi kowalencyjnie z agarozą. Płyn w 1,0 ml PBS/NaN3.
Affinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. Nie zamrażać.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP505FAP506BAP506P
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c