Przejdź do
ABS440
Przeciwciało anty-Norrin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Norrin, Norrie disease protein, NDP, ND, EVR2, FEVR, X-linked exudative vitreoretinopathy 2 protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NDP(4693)
General description
Choroba Norrie jest sprzężoną z chromosomem X chorobą genetyczną charakteryzującą się postępującą atrofią oczu, zaburzeniami psychicznymi i głuchotą. Gen odpowiedzialny za tę chorobę został początkowo zidentyfikowany poprzez klonowanie pozycyjne. Norrin, produkt genu, koduje małe wydzielane białko bogate w cysteinę, które uważa się za ligand dla szlaku sygnałowego receptora Wnt/beta-kateniny, pomimo homologii sekwencji z rodziną białek Wnt. Myszy pozbawione tego genu mają nieprawidłowy wzrost naczyń krwionośnych w ciele szklistym i zdezorganizowaną siatkówkę; transgeniczna ektopowa ekspresja Norrin przywraca prawidłowe unaczynienie siatkówki. Ostatnie dowody wskazują, że Norrin może osłabiać śmierć transformowanych szczurzych komórek zwojowych siatkówki (RGC-5) za pośrednictwem tPA i uPA poprzez aktywację szlaku Wnt/beta-katenina i regulację fosforylacji LRP-1, receptora powierzchniowego komórek dla tPA i uPA, co sugeruje, że Norrin może funkcjonować in vivo poprzez regulację kinaz, które mogą zmieniać fosforylację LRP-1.
Zaobserwowano ~15 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej norrynie.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Norrin w komórkach Jurkat.
Przeciwciało anty-Norrin jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w Norrin i zostało przetestowane w Western Blotting i ICC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Norrin in 15 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB3500031SAB1406165SAB4501956
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Gene Information
human ... NDP(4693)
Gene Information
human ... NDP(4693)
Gene Information
human ... NDP(4693)
Gene Information
human ... NBN(4683)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunofluorescence: 1:100-1:500, western blot: 1:500-1:1000
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c