Przejdź do
ABS2185
Anty-metylo-glutamina
from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
western blot: suitable
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Metylacja glutaminy występuje na czynnikach terminacji translacji i białkach rybosomalnych. Stwierdzono, że metylacja białek wpływa na różne procesy komórkowe, w tym stabilność białek, interakcje białko-białko i lokalizację białek. Metylacja histonów jest sugerowana jako platforma do rekrutacji i regulacji innych czynników związanych z chromatyną. Metylacja glutaminy jest wywoływana przez działanie białkowej metylotransferazy glutaminy HEMK2, która specyficznie wymaga motywu GQX3R do aktywności metylacji. Przeciwciało to zostało przetestowane pod kątem metylacji glutaminy w chromodomenie helikazy DNA wiążącej białko 5 (CHD5), która zawiera wiele domen PHD i chromo i według doniesień działa jako supresor nowotworu.
Zaobserwowano ~51 kDa (dla metylowanego CHD5). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Tripeptyd Gly-Gln (Me)-Gly sprzężony z KLH.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:3000 z reprezentatywnej partii wykryło metylo-glutaminę w niemetylowanym i metylowanym rekombinowanym lizacie CHD5 (dzięki uprzejmości dr Kusevic, dr Kuditipudi i dr Jeltsch na Uniwersytecie w Stuttgarcie, Niemcy).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło metylo-glutaminę w metylowanych in vitro białkach CHD5, NUT i eRF1 (Kusevic, D., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(12):6124-33).
Anti-Methyl-Glutamine, Nr kat. ABS2185, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym wykrywającym białka metylowane glutaminą. Zostało przetestowane pod kątem stosowania w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa metyloglutaminę w białkach.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Antiserum was depleted by running over unmethylated protein column.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in methylated recombinant chromodomain helicase DNA-binding 5 (CHD5) protein, but not in unmethylated recombinant CHD5.
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution of this antibody detected Methyl-Glutamine in methylated recombinant chromodomain helicase DNA-binding 5 (CHD5) protein, but not in unmethylated recombinant CHD5.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE2578WH0002744M1MABN1182
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
unpurified
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
5C4, monoclonal
clone
11A3.1, monoclonal
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c