Przejdź do
ABN2242
Anti-Vangl2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Vang-like protein 2 (UniProt: Q9ULK5, also known as Loop-tail protein 1 homolog, Strabismus 1, Van Gogh-like protein 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
757,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Uniprot accession no.:
Conjugate:
unconjugated
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
757,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VANGL2(57216)
General description
Białko podobne do Vanga 2 (UniProt: Q9ULK5; znane również jako Loop-tail protein 1 homolog, Strabismus 1, Van Gogh-like protein 2) jest kodowane przez gen VANGL2 (znany również jako KIAA1215, STB1) (Gene ID: 57216) u człowieka. Vangl2 jest homodimerycznym wieloprzebiegowym białkiem błonowym, które odgrywa rolę w kontroli wczesnej morfogenezy, modelowaniu zarówno osiowych struktur linii środkowej, jak i rozwoju płytki nerwowej. Może również tworzyć heterodimer z VANGL1. Jest wymagane do polaryzacji i ruchu komórek mięśnia sercowego w przewodzie odpływowym i wydaje się działać poprzez sygnalizację RHOA w celu regulacji tego procesu. Stwierdzono, że białko podobne do Vang 2 wiąże się z Dvl, aby autonomicznie promować skuteczną rekrutację błony plazmatycznej Dvl, co jest warunkiem wstępnym aktywacji planarnej polaryzacji komórek. Jednocześnie może hamować interakcję Dvl z jego efektorem (Dishevelled associated activator of morphogenesis 1 (Daam1)) i funkcjonalnie tłumi kaskadę Dvl - Daam1. Mutacje w genie VANGL2 powodują wady cewy nerwowej, które skutkują wadliwym zamknięciem cewy nerwowej w pierwszym trymestrze ciąży. (Ref.: Seo, HS et al. (2017). Hum. Mol. Genet. 26(11); 2053-2061).
Zaobserwowano ~60 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka podobnego do Vang 2.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Vangl2 w komórkach HT1080.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło Vangl2 w wycinkach tkanek ludzkich migdałków i mysiego zarodkowego rdzenia kręgowego.
Anti-Vangl2, nr kat. Nr ABN2242, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku podobnemu do Vang 2 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko podobne do Vang 2 w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop o długości 15 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Vangl2 in HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA027043MABN750HPA025235
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
Gene Information
human ... VANGL2(57216)
Gene Information
human ... VANGL2(57216)
Gene Information
human ... VANGL2(57216)
mouse ... Vangl2(93840)
Gene Information
human ... VANGL1(81839)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1