Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYP24A1(1591)
General description
Zaobserwowano ~60 kDa. Znane są dwie izoformy o masie 59 kDa i 51 kDa Oczekuje się, że to przeciwciało rozpoznaje obie izoformy.
Znany również jako 24-hydroksylaza witaminy D(3), CYP24A1 jest członkiem rodziny enzymów cytochromu P450 (CYP). Większość członków rodziny CYP może metabolizować wiele substratów i katalizować wiele reakcji. CYP24A1 jest białkiem mitochondrialnym, które rozpoczyna rozkład 1,25-dihydrozywitaminy D3 poprzez hydroksylację łańcucha bocznego, tworząc kwas kalcytronowy. Enzym ten odgrywa również rolę w homeostazie wapnia i układzie hormonalnym witaminy D.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu CYP24A1.
Application
Przeciwciało anty-CYP24A1 jest przeciwciałem przeciwko CYP24A1 do stosowania w 0.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Bydło (92% homologii sekwencji) i Szczur (75% homologii sekwencji).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A549
Lizat komórek A549
Evaluated by Western Blot in A549 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected CYP24A1 in 10 µg of A549 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected CYP24A1 in 10 µg of A549 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?