Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP12(100506742)
mouse ... Casp12(12364)
rat ... Casp12(156117)
General description
Immunogen
Application
Lizat tkanki mózgowej myszy może być również użyty jako kontrola pozytywna. Kaspaza 12 jest związana z błonami ER, a nie w cytoplazmie lub mitochondriach. Kaspaza 12 pośredniczy w cytotoksyczności indukowanej przez amyloid beta.
Immunohistochemia: 10 μg/ml
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemicon®, from rabbit | description Chemicon®, from rabbit | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?