Przejdź do
AB3579
Przeciwciało anty-BimEL (pS69) człowiek / (pS65) szczur
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human
Application:
WB
Citations:
8
2690,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (100% homologous)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer69)
Gene Information
human ... BCL2L11(10018)
General description
Bim (bcl-2-interacting mediator of cell death) jest proapoptotycznym członkiem rodziny Bcl-2, który dzieli z nią tylko domenę BH3. Istnieją trzy izoformy Bim: BimEL, BimL i BimS. Bim jest zaangażowany w regulację wewnętrznego mitochondrialnego szlaku apoptotycznego poprzez indukowanie uwalniania cytochromu c, co z kolei aktywuje kaspazę-9, a następnie kaspazę-3. Bim odgrywa również kluczową rolę w centralnej i obwodowej delecji limfocytów T oraz w kontrolowaniu homeostazy i aktywacji komórek B. BimEL, długa izoforma Bim, jest białkiem o masie ~28 kDa, które ulega ekspresji głównie w limfocytach T i B i jest aktywowane przez szlak ERK1/2. Aktywacja BimEL przez ERK1/2 promuje jego fosforylację na serynie 65 (serynie 69 u ludzi), kierując go do degradacji przez proteasom.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wyprodukowana przeciwko chemicznie zsyntetyzowanemu fosfopeptydowi pochodzącemu z regionu szczurzego BimEL, który zawiera serynę 65 (seryna 69 w ludzkiej sekwencji). Sekwencja ta jest konserwowana u ludzi i myszy.
Application
Anti-BimEL (pS69) human / (pS65) rat Antibody jest przeciwciałem przeciwko BimEL (pS69) human / (pS65) rat do stosowania w WB.
W przypadku aplikacji Western blot zalecamy stosowanie przeciwciała w rozcieńczeniu 1:1000.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
BCL2 & Inhibition
Biochem/physiol Actions
Szczurzy BimEL po fosforylacji przy serynie 65. Ludzki BimEL po fosforylacji przy serynie 69. Mysi BimEL (w 100% konserwowany) nie został przetestowany, ale oczekuje się, że zareaguje.
Physical form
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami Dulbecco (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3 (+/- 0,1), 50% glicerol, z 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteazy) jako nośnikiem. 0,05% azydek sodu
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C. Przed otwarciem zalecamy krótkie odwirowanie w celu osadzenia zawartości fiolki. Następnie podzielić na porcje robocze i przechowywać w temperaturze -20°C. W przypadku wysyłki lub krótkotrwałego przechowywania (do jednego tygodnia) wystarczająca jest temperatura 2-8°C.
Analysis Note
Kontrola
Hek293T z koekspresją szczurzego BimEL i aktywnego MEKK1 (MEKK1δ).
Purified from rabbit serum by sequential epitope-specific chromatography. The antibody has been negatively preadsorbed using a non-phosphopeptide corresponding to the site of phosphorylation to remove antibody that is reactive with non-phosphorylated Bim. The final product is generated by affinity chromatography using a BimEL-derived peptide that is phosphorylated at serine 65 (serine 69 in the human sequence).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5700182WH0010018M1C7611
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rat
Gene Information
human ... BCL2L11(10018)
Gene Information
human ... BCL2L11(10018)
Gene Information
human ... BCL2L11(10018)
Gene Information
mouse ... Casp12(12364)
rat ... Casp12(156117)
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2