Przejdź do
AB1787P
Przeciwciało przeciwko receptorowi dopaminy D4, domena zewnątrzkomórkowa
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
6
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Drd4(13491)
Immunogen
10-aminokwasowa sekwencja peptydowa z mysiego receptora D4 w trzeciej domenie zewnątrzkomórkowej.
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Application
Przeciwciało przeciwko receptorowi dopaminy D4, domena zewnątrzkomórkowa jest przeciwciałem przeciwko receptorowi dopaminy D4 do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1-10 μg/ml (technika chemiluminescencji). Aby uwidocznić pasmo receptora, należy załadować około 100-400 μg białka błonowego na pasmo. Przeciwciało wykrywa pasmo ~55 kDa w komórkach HT222 i błonach hipokampa myszy. {http://www.jneurosci.org/cgi/reprint/21/16/6069.pdf, Ishige, K et.al.(2001) J. Neuroscience 21(16):6069-6076.
ELISA: 0,5-1,0 μg/ml (1 μg/ml peptydu immunogennego/basenik)
Nie testowano w metodach immunohistochemicznych.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla receptora dopaminy D4. Mysi receptor dopaminy D4 to 387 aa, sprzężone z białkiem G i przezbłonowe białko receptorowe (Van Tol i wsp. 1992; Legerski i Peterson 1992; Livingstone i wsp. 1992; Seeman i wsp. 1994). Peptyd immunogenny nie wykazuje znaczącej homologii z innymi receptorami dopaminy (D1, D2, D3 lub D5).
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Peptyd immunogenny wykazuje homologię sekwencji 90% ze szczurzymi i ludzkimi receptorami D4 (Van Tol et al. 1992; Legerski & Peterson 1992; Livingstone et al. 1992; Seeman et al. 1994; O′Malley et al. 1992). Reaktywność krzyżowa przeciwciał z D4R różnych gatunków nie jest znana.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS z 0,1% BSA
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB1789P
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABN125AB1784PAB1792P
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Gene Information
mouse ... Drd4(13491)
Gene Information
mouse ... Drd4(13491)
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Gene Information
dog ... Drd2(403701)
rat ... Drd2(24318)
clone
polyclonal
clone
2B9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c