Przejdź do
96100008
Zestaw przedłużający rurę kolumny Vantage L
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32011301
UNSPSC Code:
23151816
1240,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Vantage
technique(s)
protein purification: suitable
diam.
2.2 cm (0.9 in.)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
961000099610000796100006
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
diam.
2.2 cm (0.9 in.)
diam.
3.2 cm (1.3 in.)
diam.
1.6 cm (0.6 in.)
diam.
1.1 cm (0.4 in.)