Przejdź do
901919
Piłka z pompką ręczną
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
Synonim(y):
czerwona kula pompki, kula pompki bez złącza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
W przypadku zagubienia lub uszkodzenia części systemu poboru dostępne są części zamienne, np. kulki pompki ręcznej do naszych systemów poboru. Ta kula pompki pasuje do ręcznego systemu poboru 1.01114.0001.
dla systemów wycofywania Nr kat. Nr kat. 1.01114.0001
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901781946627Z656194
description
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
description
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
description
for use with solvent withdrawal systems
description
AC/DC input 230 V AC, MD 1C
compatibility
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
compatibility
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
compatibility
for use with solvent withdrawal systems
compatibility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piłka z pompką ręczną
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)