Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 284,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121516
NACRES:
NA.25
Compatibility:
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccompatibility
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
W przypadku zgubienia lub uszkodzenia części systemu poboru dostępne są części zamienne, np. specjalne uszczelki do naszych systemów poboru. Ta uszczelka pasuje do ręcznych systemów poboru 1.01114.0001 i 1.01123.0001.
dla systemów poboru nr kat. Nr kat. 1.01114.0001 i 1.01123.0001
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123) | description for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123) | description for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123) | description for use with solvent withdrawal systems |
| compatibility for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123) | compatibility for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123) | compatibility for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123) | compatibility for use with solvent withdrawal systems |
| storage temp. room temp | storage temp. no temp limit | storage temp. room temp | storage temp. no temp limit |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?