Przejdź do
8.52341
Fmoc-4-cyjanofenyloalanina
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-4-cyanophenylalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.44
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
190-192 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](Cc4ccc(cc4)C#N)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-11-9-16(10-12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/p-1/t23-/m0/s1
InChI key
JOPKKUTWCGYCDA-QHCPKHFHSA-M
General description
Aminokwas wyjściowy do przygotowania 4-(tetrazol-5-ylo-)-fenyloalaniny.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] J. S. McMurray, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 6555.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS0201528.520988.52337
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥93.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
mp
190-192 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c