Przejdź do
8.42258
Kwas 2-(4-toluoilo)benzoesowy
for synthesis
Synonim(y):
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
188,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-614-3
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
188,25 zł
Cena katalogowa251,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
mp
133-137 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1c(cccc1)C(=O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C15H12O3/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI key
ICQOWIXIHDDXDI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)