Przejdź do
8.40126
Tlenek butylohydroksydyny
for synthesis
Synonim(y):
Butyltinhydroxide-oxide, Butylhydroxyoxo stannane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
186,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O2Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.83
EC Index Number:
218-880-1
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Form:
powder
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.47 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
bp
>350 °C/1013 hPa
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](=O)(O)CCCC
InChI
1S/C4H9.H2O.O.Sn/c1-3-4-2;;;/h1,3-4H2,2H3;1H2;;/q;;;+1/p-1
InChI key
WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (Sn): 54.0 - 60.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
414492271438707937
description
for synthesis
description
97%
description
97%
description
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
bp
>350 °C/1013 hPa
bp
155 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
104-106 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
84-87 °C/1 mmHg
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
vapor pressure
1.47 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2273-43-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)