Przejdź do
8.40080
Piperonylobutoksyd
for synthesis
Synonim(y):
Piperonylbutoxide, α-(2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propyl-1,3-benzodioxole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.44
EC Index Number:
200-076-7
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
vapor pressure
0.02 hPa ( 60 °C)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
potency
>7000 mg/kg LD50, oral (Rat), >8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
180 °C/1.3 hPa
transition temp
flash point 212 °C
solubility
0.01 g/L
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChI key
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.060
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperonylobutoksyd
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
339.8 °F - closed cup
flash_point_c
171 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)