Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 173,00 zł 129,75 zł | |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 514,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
129,75 zł
Cena katalogowa173,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
form
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
mp
118 °C
solubility
1420 g/L
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| solubility 1420 g/L | solubility 1420 g/L | solubility - | solubility water: 25%, ethanol: 5% |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| mp 118 °C | mp 118 °C | mp 120-122 °C (lit.) | mp - |
| pH 4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution) | pH 4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution) | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidinium thiocyanate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c