Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 501,00 zł |
Informacje o tej pozycji
335,00 zł
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
mp
245-250 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)Nc4ccccc4)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20N2/c1-3-7-21(8-4-1)25-23-15-11-19(12-16-23)20-13-17-24(18-14-20)26-22-9-5-2-6-10-22/h1-18,25-26H
InChI key
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Bezpośrednia elektrochemiczna dimeryzacja N,N′-difenylobenzydyny: Badania koncentrują się na elektrochemicznym procesie wytwarzania dimeryzowanych form N,N′-difenylobenzydyny, które są ważne w opracowywaniu nowych materiałów do zastosowań elektronicznych (Shahparast et al., 2019).
- Poprawa struktury i właściwości dyspersji optycznej cienkich warstw N,N′-bis(3-metylofenylo)-N,N′-difenylobenzydyny: W artykule zbadano wpływ promieniowania UV na właściwości optyczne i strukturalne cienkich warstw wykonanych z pochodnych N,N′-difenylobenzydyny, ważnych dla zastosowań optycznych (Abdel-Khalek et al., 2021).
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 245 °C
Melting range (upper value): ≤ 251 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 245-250 °C | mp - | mp - | mp - |
| form powder | form - | form powder | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Difenylobenzydyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
531-91-9
![N4,N4,N4′,N4′-Tetra[(1,1′-biphenyl)-4-yl]-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine ≥99% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/205/717/108557b1-570b-407f-a5b4-474f1d223730/640/108557b1-570b-407f-a5b4-474f1d223730.png)