Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 306,00 zł |
Informacje o tej pozycji
306,00 zł
Quality Segment
form
powder
potency
230 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3-5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
190-200 °C/0.13 hPa
mp
282-283 °C (decomposition)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1[c]([nH][c]([nH]c1)=O)=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| pH 4.3-5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| bp 190-200 °C/0.13 hPa | bp - | bp - | bp - |
| mp 282-283 °C (decomposition) | mp - | mp 282-286 °C (dec.) (lit.) | mp 282-286 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluorouracyl
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
wgk
WGK 3