Przejdź do
8.18330
Bromek 4-karboksybutylotrifenylofosfoniowy
for synthesis
Synonim(y):
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3P(CH2)4COOH · Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.31
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
241-782-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-207 °C
transition temp
flash point 195 °C
bulk density
360‑400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P+](CCCCC(=O)[O-])(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.Br
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
InChI key
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
157945814658376426
description
for synthesis
description
98%
description
for synthesis
description
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
203-207 °C
mp
204-207 °C (lit.)
mp
498 °C
mp
99-101 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
bulk density
360‑400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
2000 kg/m3
bulk density
-
Still not finding the right product?
hcodes
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)