Przejdź do
8.14845
Propionian izoamylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester izoamylowy kwasu propionowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
140,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2OCOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-322-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
370 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
mp
-73 °C
transition temp
flash point 46 °C
density
0.869 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCC(C)C)C(=O)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.868 - 0.871
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.147248.14500306967
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
mp
-73 °C
mp
-73 °C
mp
-
mp
−78 °C (lit.)
density
0.869 g/cm3 at 20 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
1 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
7.5 %
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionian izoamylu
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48 °C - closed cup