Przejdź do
8.14599
N-acetylo-DL-walina
for synthesis
Synonim(y):
N-Acetyl-DL-valine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
221-321-4
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
mp
148 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-4(2)6(7(10)11)8-5(3)9/h4,6H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
IHYJTAOFMMMOPX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 149 °C
Identity (IR): passes test
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c