Przejdź do
81129-M
EX-CYTE® Suplement pożywki wspomagającej wzrost
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Przewidywany termin wysyłki17 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
12 720,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32011401
UNSPSC Code:
12352200
12 720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
shelf life
24 mo.
manufacturer/tradename
Ex-cyte®
General description
Źródło produktu: Bydło; surowica bydlęca dla dorosłych
Preparation Note
chłodzony
Legal Information
EX-CYTE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E076014008CI1884
description
-
description
ECGS, BioReagent, suitable for cell culture
description
made with gamma irradiated FBS
description
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
form
liquid
form
powder
form
solution
form
lyophilized powder
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
shelf life
24 mo.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
manufacturer/tradename
Ex-cyte®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)