Przejdź do
8.06373
Sodium borohydride
fine granular for synthesis
Synonim(y):
Sodium borohydride, Sodium tetrahydridoborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4BNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.83
UNSPSC Code:
12352306
EC Index Number:
241-004-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
220 °C
potency
160 mg/kg LD50, oral (Rat), 230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.02 % (v/v)
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
500 °C (decomposition)
mp
>360 °C (slow decomposition)
transition temp
flash point 69 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
350‑500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[B-H2]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium borohydride (NaBH4) is the most commonly available borohydride used in several industrial applications. It is considered as a selective reducing agent due to its ability to selectively reduce aldehydes and ketones into their corresponding alcohols in the presence of other functional groups such as nitro, ester, amide, lactone, epoxide, and nitriles. Ethanol and methanol are usually employed as solvents in NaBH4 reduction reactions.
Application
Sodium borohydride (fine granular) can be used as a reducing agent to prepare:
  • Zero valent iron nanoparticles supported on mesoporous carbon (Starbon) by in situ reductions of Fe3+ ions.
  • Ag nanoparticles on graphene using AgNO3 as a precursor.[1]
  • Ag-Pd/ZrO2 catalytic system applicable in plasmonic catalysis. It can also be used as a source to store as well as generate hydrogen for energy-carrier applications.
Analysis Note
Assay (hypochlorite): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.1882348088671320
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
500 °C (decomposition)
bp
500 °C (decomposition)
bp
-
bp
-
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
form
solid
form
solid
form
granular
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium borohydride
signalword
Danger
supp_hazards
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water