Przejdź do
8.03101
Decahydronaphthalene
(mixture of cis-and trans isomers) for synthesis
Synonim(y):
Decahydronaphthalene, Decalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
329,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
535,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.25
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
202-046-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
189-191 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.3 hPa ( 20 °C)
141,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
potency
4170 mg/kg LD50, oral (Rat), 5192 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-4.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
kinematic viscosity
<20.5 cSt(25 °C)
bp
189-191 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 57 °C
solubility
0.006 g/L (experimental)
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C21C(CCCC2)CCCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
InChI key
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Aerobic biotransformation of decalin (decahydronaphthalene) by Rhodococcus spp.: This study examines the aerobic biodegradation capabilities of Rhodococcus strains with decalin, highlighting potential applications in bioremediation and industrial bioprocesses (Gray et al., 2008).
  • Discovery and identification of a series of alkyl decalin isomers in petroleum geological samples.: This research utilizes advanced chromatographic techniques to identify and characterize alkyl decalin isomers in petroleum samples, offering insights into petroleum geochemistry and reservoir characterization (Liu et al., 2015).
  • Ultrasound-induced cracking and pyrolysis of some aromatic and naphthenic hydrocarbons.: Explores the effects of ultrasound on the cracking and pyrolysis of hydrocarbons including decahydronaphthalene, offering potential enhancements in chemical processing and analytical methodologies (Cataldo, 2000).
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.883
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D251294772CDS025248
description
(mixture of cis-and trans isomers) for synthesis
description
reagent grade, 98%
description
anhydrous, ≥99%
description
AldrichCPR
assay
≥99% (GC)
assay
98%
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
anhydrous
grade
-
solubility
0.006 g/L (experimental)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
autoignition temp.
255 °C
autoignition temp.
482 °F
autoignition temp.
482 °F
autoignition temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)