Przejdź do
8.00832
Butyl acrylate
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
111,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
158,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
205-480-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
147-148 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
29 hPa ( 50 °C)
111,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
29 hPa ( 50 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
275 °C
potency
3140 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
147-148 °C/1013 hPa
mp
-64.6 °C
transition temp
flash point 38 °C
solubility
1.7 g/L
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCCC)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.899
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
800836800841800835
description
(stabilised) for synthesis
description
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
description
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
description
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
solubility
1.7 g/L
solubility
20 g/L
solubility
60 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.887 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyl acrylate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)