Przejdź do
8.00813
Undecylenic-10 acid
for synthesis
Synonim(y):
Undecylenic-10 acid, 10-Undecenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)8COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-965-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
275 °C
potency
2500 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
275 °C/1013 mbar
mp
24 °C
transition temp
flash point 149 °C
solubility
73.7 mg/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
InChI key
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 21 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)