Przejdź do
8.00605
Propionic acid
for synthesis
Synonim(y):
Propionic acid, Methyl acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
126,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
158,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-176-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39021305
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C (DIN 51794)
potency
2600 mg/kg LD50, oral (Rat), 500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-12 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
140.7-141.4 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 50.5 °C
density
0.993 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CC
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-09-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)