Przejdź do
681500
WHI-P180
A potent inhibitor of lgE-mediated mast cell responses to allergens in vitro and in vivo.
Synonim(y):
4-(3ʹ-hydroksyfenylo)amino-6,7-dimetoksychinazolina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
919,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
919,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c3cc(ccc3)O)c1ncnc2c1cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C16H15N3O3/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)17-9-18-16(12)19-10-4-3-5-11(20)6-10/h3-9,20H,1-2H3,(H,17,18,19)
InChI key
BNDYIYYKEIXHNK-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny inhibitor odpowiedzi komórek tucznych na alergeny za pośrednictwem lgE in vitro i in vivo. Hamuje również kinazę zależną od cyklin 2 (Cdk2; IC50 = 1 µM) poprzez blokowanie miejsca ATP.
Silny inhibitor IgE-zależnej odpowiedzi komórek tucznych na alergeny in vitro i in vivo. Hamuje również kinazę zależną od cyklin 2 (Cdk2; IC50 = 1 µM) poprzez blokowanie miejsca ATP.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 1 µM dla Cdk2
Główny cel
Cdk2
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Shewchuk, L., et al. 2000. J. Med. Chem. 43, 133.
Chen, C.L., et al. 1999. Pharm. Res. 16, 117.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420104521234287897
description
A potent inhibitor of lgE-mediated mast cell responses to allergens in vitro and in vivo.
description
The JAK3 Inhibitor II, also referenced under CAS 211555-04-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor V, also referenced under CAS 347155-76-4, controls the biological activity of PDGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
A cell-permeable quinone reductase inhibitor with anticoagulant properties.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
protect from light, OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)