Przejdź do
65350-M
Alkohol 70%
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Synonim(y):
Ethanol solution, Dehydration, Ethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
41116121
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
transition temp
flash point 12 °C (Information refers to the main component.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
10-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Część linii barwników histologicznych QSM. Używany do nawilżania lub odwadniania próbek tkanek w protokołach przetwarzania i barwienia tkanek.
HARLECO® Służy do nawilżania lub odwadniania próbek tkanek w protokołach przetwarzania i barwienia tkanek.
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - Information refers to the main component.
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - Information refers to the main component.
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can 70% alcohol (65350-85) be used as a disinfectant?
    1 answer
    1. No, 70% alcohol (product 65350-85) should not be used as a disinfectant. If the product were pure 70% ethanol, then perhaps it could be used as a disinfectant. However, this particular 70% alcohol is actually a reagent grade alcohol, referred to as Specially Denatured 3A or SD3A. The composition is approximately 63-64% ethanol, and it also contains about 4% each of isopropyl alcohol and methanol. It's important to note that methanol is a poison and is readily absorbed through the skin. The body converts the methanol to formaldehyde, and each year numerous people worldwide die from methanol poisoning. Instead of using Reagent Alcohol, it would be best to use either 70% pure ethanol or 70% pure isopropyl alcohol.