Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)[S](=O)(=O)N(CC(=O)N(Cc3ccc(cc3)C4CCCCC4)c2cc(c(cc2)C(=O)O)O)C)F)F
InChI
1S/C29H27F5N2O6S/c1-35(43(41,42)28-26(33)24(31)23(30)25(32)27(28)34)15-22(38)36(19-11-12-20(29(39)40)21(37)13-19)14-16-7-9-18(10-8-16)17-5-3-2-4-6-17/h7-13,17,37H,2-6,14-15H2,1H3,(H,39,40)
InChI key
WNVSFFVDMUSXSX-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Stat3
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL, light pink-purple |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c