Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N2O3S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
gray
solubility
DMSO: 50 mg/mL, light pink-purple
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=CS1)C2=CC(S(N3CCCC3)(=O)=O)=C(C4=CC=C(C)C=C4)S2
InChI
1S/C21H22N2O3S3/c1-15-6-8-16(9-7-15)20-19(29(25,26)23-10-2-3-11-23)13-18(28-20)21(24)22-14-17-5-4-12-27-17/h4-9,12-13H,2-3,10-11,14H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
NVANVFNPZWSWRM-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, arylosulfonamidylowy amid tiofenu, który zmniejsza aktywność transkrypcyjną STAT3 indukowaną przez IL-6 (EC50 = 15 µM) w teście reporterowym lucyferazy w komórkach HeLa. Selektywnie hamuje fosforylację STAT3, ale nie STAT1, po stymulacji IL-6 zarówno w komórkach raka piersi HeLa, jak i MDA-MB-231 w stężeniach odpowiednio 10-30 &mikro:M i 30-100 µM. Po stymulacji IL-6 hamuje żywotność komórek nowotworowych zależnych od STAT3 o 40% w porównaniu z komórkami nowotworowymi STAT3-null na niskim poziomie mikromolarnym.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zinzalla, G., et al. 2010. Bioorg Med Chem Lett20, 7029.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c