Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 859,00 zł |
Informacje o tej pozycji
859,00 zł
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)NC(=O)NC3=CC(=CC(=C3)C4=CC=CS4)O
InChI
1S/C21H16N2O2S/c24-19-12-16(20-6-3-9-26-20)11-18(13-19)23-21(25)22-17-8-7-14-4-1-2-5-15(14)10-17/h1-13,24H,(H2,22,23,25)
InChI key
OBTSACXGWYGCPK-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Frizzled 4
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description InSolution | description clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555 | description The β-Catenin/Tcf Inhibitor, FH535, also referenced under CAS 108409-83-2, controls the biological activity of β-Catenin/Tcf. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay ≥99% (HPLC) |
| form solid | form liquid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 100 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?