Przejdź do
5.30748
SRT1720 HCl
InSolution, ≥98%, 25 mM in DMSO
Synonim(y):
InSolution SRT1720, HCl, N-(2-(3-(1-piperazynylometylo)imidazo[2,1-b]tiazol-6-ylo)fenylo)-2-chinolinokarboksyamid, 4HCl;, inhibitor acetylotransferazy histonowej XI, inhibitor p300/CBP IX, SRT1720, HCl InSolution, inhibitor HAT XI, inhibitor SIRT3 II, Sirtuin-3 In
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23N7OS · xHCl
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage temp.
−70°C
SMILES string
[s]1c2[n](c(c1)CN6CCNCC6)cc(n2)c3c(cccc3)NC(=O)c4nc5c(nc4)cccc5.Cl
InChI
1S/C25H23N7OS.ClH/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31;/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33);1H
InChI key
DTGRRMPPXCRRIM-UHFFFAOYSA-N
General description
Ulepszona, rozpuszczalna w wodzie wersja SRT1720 (nr kat. 567860).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Cel drugorzędny
p300 HAT
Główny cel
SIRT3
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
25 mM (10 mg/650 µl) sterylnie filtrowany roztwór SRT1720, HCl (nr kat. 567860) w DMSO.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Baur, J.A., et al. 2012. Nat. Rev. Drug Discov.11, 443.
Minor, R.K., et al. 2011. Sci. Rep.1, 70.
Huber, J.L., et al. 2010. Future Med. Chem.2, 1751.
Pacholec, M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 8340.
Jin, L., et al. 2009. Protein Sci.18, 514.
Feige, J.N., et al. 2008. Cell Metab.8, 347.
Milne, J.C., et al. 2007. Nature450, 712.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
567860566324361552
description
InSolution, ≥98%, 25 mM in DMSO
description
SRT1720, CAS 925434-55-5, is a cell-permeable inhibitor of the mitochondrial SIRT3. Inhibition is AceCS2-competitive (Ki = 0.56 µM; Km = 2.44 µM), but NAD+-uncompetitive (Ki = 0.34 µM; Km = 280 µM).
description
The SIRT2 Inhibitor, AGK2, also referenced under CAS 304896-28-4, controls the biological activity of SIRT2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
description
InSolution, ≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
solid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)