Przejdź do
5.30487
StemSelect PD 0332991
Synonim(y):
6-acetylo-8-cyklopentylo-5-metylo-2-(5-(piperazyn-1-ylo)pirydyn-2-yloamino)pirydo[2,3-d]pirymidyn-7(8H)-on, HCl, Cdk4/Cdk6 Inhibitor V, PD-0332991, HCl, PF-332991, HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29N7O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.53 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
color
yellow
solubility
water: 10 mg/mL
storage temp.
−70°C
SMILES string
Cl.N5(CCNCC5)c1cnc(cc1)Nc2nc3[n]([c](c(c(c3cn2)C)C(=O)C)=O)C4CCCC4
InChI
1S/C24H29N7O2.ClH/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32;/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29);1H
InChI key
STEQOHNDWONVIF-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, dostępny doustnie i przenikający do mózgu, nietoksyczny związek pirydopirymidynonowy, który działa jako silny, selektywny, odwracalny, konkurencyjny względem ATP inhibitor Cdk4 i Cdk6 (IC50 = 11, 9 i 15 nM odpowiednio dla Cdk4/D1, Cdk4/D3 i Cdk6/D2). W związku z tym zmniejsza fosforylację białka retinoblastoma w Ser780/Ser795 (IC50 = 66 nM w komórkach MDA-435) i zatrzymuje cykl komórkowy w fazie G1. Działa jako środek cytostatyczny, ale indukuje apoptotyczną śmierć komórek, gdy jest stosowany samodzielnie. Potęguje jednak cytotoksyczność deksametazonu (>Cat. No. 265005), bortezomibu (>Cat. No. 504314) i tamoksyfenu (Cat. No. 579000) w liniach komórkowych z dodatnim receptorem estrogenowym (ER). Wykazuje jedynie trywialną aktywność hamującą wobec Cdk2/E2, Cdk2/A, Cdk1/B i Cdk5/p25 w panelu 36 kinaz (IC50 >10 µM). Poprawia różnicowanie endodermy w późnej fazie G1 ludzkich embrionalnych komórek macierzystych z ekspresją Smad2 lub Smad3 (~ 750 nM) i dalej poprawia różnicowanie endodermy w komórki progenitorowe wątroby i trzustki. Wykazano, że zmniejsza wzrost ludzkich ksenograftów guza piersi w modelach mysich (~150 mg/kg, p.o., codziennie).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Cdk4 i Cdk6
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Pauklin, S. i Vallier, L., 2013. Cell155, 135.
Finn, R.S., et al. 2009. Breast Cancer Res.11, R17.
Menu, E., et al. 2008. Cancer Res.68, 5519.
Baughn, L.B., et al. 2006. Cancer Res.66, 7661.
Fry, D.W., et al. 2004. Mol. Cancer Ther.3, 1427.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
252790513000PZ0142
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Bone marrow,male reproductive organs