Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 622,00 zł |
Informacje o tej pozycji
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
fluorescence
λex ~359 nm, λem ~461 nm
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[nH]1c2c(cc1c3ccc(cc3)\C(=N\[H])\N)ccc(c2)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChI key
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Określanie poziomów ploidalności i zawartości jądrowego DNA w Cryptococcus neoformans za pomocą cytometrii przepływowej: Wady i zmienność: Badania te wykorzystują DAPI do ilościowego określania zawartości jądrowego DNA i określania poziomów ploidalności u Cryptococcus neoformans, zapewniając krytyczny wgląd w genetykę grzybów i potencjalne wyzwania związane z odtwarzalnością (Chang et al., 2024).
- Mała cząsteczka chinolinowo-karbazolowa wzbudzana światłem bliskiej podczerwieni jako dwufotonowa sonda fluorescencyjna kwasu nukleinowego: Podkreśla rozwój nowej dwufotonowej sondy fluorescencyjnej do obrazowania kwasów nukleinowych, wykorzystującej DAPI jako odniesienie do porównywania charakterystyk fluorescencji, ulepszając techniki obrazowania molekularnego (Sun et al., 2024).
- A FACS-based Novel Isolation Technique Identifies Heterogeneous CTCs in Oral Squamous Cell Carcinoma: Stosuje DAPI do zliczania i charakteryzowania krążących komórek nowotworowych (CTC), pokazując ich znaczenie w diagnostyce nowotworów i potencjał w podejściu do medycyny spersonalizowanej (Chauhan et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
DNA
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Cubria, C., et al. 1994. Comp. Biochem. Physiol. C.105, 251.
Hotz, M.A., et al. 1994. Cytometry15, 237.
Lee, L.S., and Garnett, H.M. 1993. J. Biochem. Biophys. Methods26, 249.
Miller, T., et al. 1993. Biotechniques15, 1042.
Gray, J.W., et al. 1982. Science238, 323.
Hessling, J.J., et al. 1980. J. Immunol. Methods38, 315.
Russels, W.C., et al. 1975. Nature253, 461.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex ~359 nm, λem ~461 nm | fluorescence λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex) | fluorescence λex ~359 nm, λem ~461 nm | fluorescence λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex) |
| form liquid | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay >90% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Roche |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c