Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C155H256N48O40 · 6CF3CO2H · XXH2O
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
potency
320 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Inhibitor Ezh2 III, SAH-EZH2 jest stabilizowanym 27-merowym peptydem (FSSNRXKILXRTQILNQEWKQRRIQPV) z modyfikacją E54Q. Wykazuje silny wychwyt komórkowy i lokalizację jądrową oraz bezpośrednio tworzy kompleks podczas rozwoju embrionalnej ektodermy. Blokuje interakcję białko-białko embrionalnego rozwoju ektodermy (EED) z homologiem enhancera zeste (EZH) 1 i 2.[1] Selektywnie hamuje aktywność metylotransferazy kompleksu polikomrepresyjnego 2 (PRC2) i zmniejsza metylację H3K27 w sposób zależny od dawki (~1 do 10 µM). Inhibitor ten indukuje zatrzymanie wzrostu po sześciu dniach leczenia w fazie G0/G1 i różnicowanie monocytów-makrofagów w komórkach białaczki MLL-AF9 bez wywoływania apoptozy. Sugeruje się, że zatrzymanie wzrostu jest związane ze wzrostem poziomu p19ARF. Blokuje proliferację komórek białaczki szpikowej M1 i C1498 bez żadnego wpływu na nienowotworowe komórki HPC5.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
EED (zarodkowy rozwój ektodermy) - EZH2
EED (zarodkowy rozwój ektodermy) - EZH2
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Ac-FSSNRXKILXRTQILNQEWKQRRIQPV (X=(S)-2-(4ʹ-pentenylo)Ala, zszyty)
Kim, W., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 643.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form powder | form semisolid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 100 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c