Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 698,00 zł |
Informacje o tej pozycji
698,00 zł
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
red
solubility
DMSO: 25 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1[c](cc2[o]c3c(nc2c1C(=O)O)c(ccc3)C(=O)O)=O
InChI
1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
FSBKJYLVDRVPTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
receptory mGlu₄
Preparation Note
Other Notes
Volpi, C., et al. 2012. Neuropharmacol.63, 501.
Hiramatsu, R., et al. 2008. J. Cell Biochem.103, 42.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| solubility DMSO: 25 mM | solubility DMSO: ≥4 mg/mL | solubility water: 10 mM | solubility H2O: 100 mM |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| color red | color red to very dark red | color white | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas cynamonowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c