Przejdź do
5.04528
NVP-AAM077 Wodzian tetrasodowy
Synonim(y):
Antagonista NMDA VII, NVP-AAM077, [[(1S)-1-(4-bromofenylo)etylo]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-diokso-5-chinoksalinylo)metylo] wodzian czterosodowy kwasu fosfonowego, wodzian czterosodowy PEAQX, NVP-AAM077, [[(1S)-1-(4-bromofenylo)etylo]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-diokso-5-chinoksalinylo)metylo] wodzian czterosodowy kwasu fosfonowego, wodzian czterosodowy PEAQX, antagonista NMDA VII
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17BrN3Na4O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 24 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)C(N[C@@H](C)c3ccc(cc3)Br)c1c2nc(c(nc2ccc1)O)O
InChI
1S/C17H17BrN3O5P/c1-9(10-5-7-11(18)8-6-10)19-17(27(24,25)26)12-3-2-4-13-14(12)21-16(23)15(22)20-13/h2-9,17,19H,1H3,(H,20,22)(H,21,23)(H2,24,25,26)/t9-,17?/m0/s1
InChI key
XXZGNAZRWCBSBK-WFVOFKTRSA-N
General description
Silny antagonista receptorów NMDA. Umiarkowanie wyższa selektywność dla NR2A niż dla NR2B zawierających receptory NMDA (IC50 = 0,015 i 0,078 µM), ale niewystarczająca do rozróżnienia między receptorami NMDA zawierającymi NR2A i NR2B. Szeroko stosowany w badaniach nad plastycznością synaptyczną, uczeniem się i pamięcią oraz padaczką.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 0,015 i 0,078 µM odpowiednio dla NR2A i NR2B.
Główny cel
Receptory NMDA
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Frizelle. P., et al. 2006. Mol. Pharmacol.70, 1022.
Milton, A., et al. 2013. J. Neurosci.33, 1109.
Kochlamazashvili, G., et al. 2012. J. Neurosci.32, 2263.
Kocsis, B., et al. 2012. Sleep.35, 1011.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z4777454575N171
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
solubility
water: 24 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
methanol: 0.25 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.5 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL, H2O: insoluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c