Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c3[nH]c4c(c3c5c(c2c6c1cccc6)CNC5=O)cccc4
InChI
1S/C20H13N3O/c24-20-17-12(9-21-20)15-10-5-1-3-7-13(10)22-18(15)19-16(17)11-6-2-4-8-14(11)23-19/h1-8,22-23H,9H2,(H,21,24)
InChI key
MEXUTNIFSHFQRG-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor kinazy białkowej A (IC50 = 25,7 µM) i kinazy białkowej C (IC50 = 2,45 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 2,45 µM przeciwko kinazie białkowej C
Główny cel
PKC
PKC
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Fabre, S., et al. 1993. Bioorg. Med. Chem.1, 193.
Nakanishi, S., et al. 1986. J. Antibiot. 39, 1066.
Nakanishi, S., et al. 1986. J. Antibiot. 39, 1066.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c