Przejdź do
420134
Inhibitor JNK VII, TAT-TI-JIP153-163, przepuszczalny dla komórek
The JNK Inhibitor VII, TAT-TI-JIP153-163, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
H₂N-YGRKKRRQRRR-RPKRPTTLNLF-NH₂, TAT₃₈₋₄₈ - skrócony inhibitoroparty na białku oddziałującym zJNK1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Przewidywany termin wysyłki02 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C125H220N52O27
Masa cząsteczkowa:
2883.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
1480,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 lipca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Nieprzepuszczalny peptyd inhibitora JNK TI-JIP153-163 (nr kat. 420133) jest przepuszczalny dla komórek dzięki N-końcowej sekwencji domeny transdukcyjnej białka TAT. Wykazano, że zapewnia neuroprotekcję w szczurzym modelu niedokrwiennego uszkodzenia mózgu in vivo.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
JNK
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Guan, Q.H., et al. 2006. Neuroscience, 139, 609.
Barr, R.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 36327.
Bogoyevitch, M.A., et al. 2003. Cell. Mol. Biol. Lett.8, 550.
Barr, R.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 10987.
H-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Pro-Lys-Arg-Pro-Thr-Thr-Leu-Asn-Leu-Phe-NH₂
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420130124014328005
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c