Przejdź do
345832
Galektyna-3C, ludzka, rekombinowana, E . coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3750,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
3750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
≤1 EU/μg protein Endotoxin
solubility
sterile PBS: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana ludzka galektyna-3 wyrażana w E. coli, a następnie rozszczepiana za pomocą kolagenazy typu VII Clostridium histolyticum w celu uzyskania galektyny-3C. Powstała galektyna-3C jest oczyszczana za pomocą chromatografii powinowactwa. Galektyna-3C jest skróconą formą galektyny-3, która zawiera domenę wiążącą węglowodany, ale brakuje jej 107 aminokwasów na N-końcu galektyny-3. Sugeruje się, że odgrywa ona kluczową rolę w chorobach autoimmunologicznych, reakcjach alergicznych, stanach zapalnych, przerzutach komórek nowotworowych, miażdżycy i cukrzycy.
Physical form
Liofilizowany z wody dejonizowanej, 2 µg laktozy/µg lektyny.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe (w obecności molowego nadmiaru laktozy) są stabilne przez okres do 4 miesięcy w temperaturze -20°C. Do użytku w testach wiązania węglowodanów roztwór należy poddać dializie w celu usunięcia stabilizatora laktozy.
Other Notes
Hoyer K.K., et al. 2004. Am. J. Pathol.164, 893.
John C.M., et al. 2003. Clin. Cancer Res.9, 2374.
Iurisci, I., et al. 2000. Clin Cancer Res6, 1389.
Van Den Brule, F. A., et al. 2000. Int. J. Cancer89, 361.
Inohara, H. 1999. Cancer85, 2475.
Nakamura, M., et al. 1999. Int. J. Oncol.15, 143.
Idikio, H., et al. 1998. Int. J. Oncol.12, 1287.
Ochieng, J., et al. 1998. Biochim. Biophys. Acta.1379 97.
Castronovo, V., et al. 1996. J. Pathol.179, 43.
Liu, F.T., et al. 1996. Biochemistry35 6073.
Schoeppner, H. L., et al. 1995. Cancer75, 2818.
Massa, S.M., et al. 1993. Biochemistry32, 260.
Oda, Y., et al. 1991. Gene99, 279.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
342001575001539735
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
solubility
sterile PBS: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c