Przejdź do
23-042-M
Białko Src, 10 µg
Full length, recombinant human Src. N-terminal c-Myc, 6His-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Synonim(y):
Proto-oncogene c-Src, pp60c-src, SRC1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki30 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2830,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
2830,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
General description
Src jest wszechobecną, niereceptorową kinazą tyrozynową, która odgrywa kluczową rolę w wielu procesach komórkowych, takich jak proliferacja, migracja i transformacja. Ze względu na swoją kluczową funkcję w regulacji szlaków transdukcji sygnału, aktywność Src jest ściśle kontrolowana poprzez odwracalną fosforylację i defosforylację oraz regulację w dół przez degradację zależną od ubikwityny. Dysfunkcja Src, poprzez nadekspresję lub zwiększoną aktywację, ma głęboki wpływ na podstawowe funkcje komórkowe. Podwyższona ekspresja i/lub aktywacja Src jest widoczna w szerokim zakresie typów guzów litych i jest silnie powiązana z rozwojem, utrzymaniem, progresją i przerzutowym rozprzestrzenianiem się kilku ludzkich nowotworów, takich jak rak prostaty, płuc, piersi i jelita grubego.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-128505-67704-889
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
NCBI accession no.
NM_198291
NCBI accession no.
NP_005408
NCBI accession no.
NM_005417
NCBI accession no.
NP_005408.1
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c