Informacje o tej pozycji
assay
≥91% dry basis (HPLC)
form
crystalline solid
optical activity
[α]/D +58 to +64°, c = 1 in H2O
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 250 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI key
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
General description
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Vallee, F., and LeBel, M. 1991. Antimicrob. Agents Chemother. 35, 2057.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefotaxime sodium salt
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?