Przejdź do
217590
Mysz anty-CD40 mAb (EA-5)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone EA-5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki07 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
EA-5, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 września 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
EA-5, monoclonal
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Flow cytometry (5 µg/mL)
Frozen Sections
Immunoprecipitation
Paraffin Sections )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anty-CD40, mysi monoklonalny, klon EA-5, rozpoznaje ~44 kDa CD40 w komórkach Raji. Jest zatwierdzony do stosowania w cytometrii przepływowej, immunoprecypitacji i immunohistochemii na skrawkach mrożonych i parafinowych.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne białka A. Rozpoznaje białko CD40 o masie ~44 kDa.
Rozpoznaje białko CD40 o masie ~44 kDa w komórkach Raji.
Immunogen
transfekowane mysie komórki L wyrażające ludzkie CD40
Application
Cytometria przepływowa (5 µg/ml)
Zamrożone skrawki (patrz komentarze)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Skrawki parafinowe (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 100 mM KCl, 50 mM fosforanu sodu, 0,5 mg/ml siarczanu gentamycyny, pH 7,5.
Other Notes
Fanslow, W.C., et al. 1992. J. Immunol.149, 655.
Law, C.L., et al. 1990. Leukemia4, 732.
FACS przeprowadzono na 5x105 hodowanych ludzkich komórkach nowotworowych Raji. Optymalne testowane stężenie wiązania wynosiło 5 µg/ml przy użyciu koziej anty-mysiej IgG sprzężonej z FITC jako przeciwciała drugorzędowego. Przeciwciało to działa również w przypadku zamrożonych skrawków, immunoprecypitacji i skrawków parafinowych. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217594OP187NA03
description
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone EA-5
description
liquid, clone A020, Calbiochem®
description
liquid, clone VU-1D9, Calbiochem®
description
liquid, clone PC10, Calbiochem®
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
canine, bovine, human, rabbit, porcine, mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat, yeast, mouse, human, zebrafish
clone
EA-5, monoclonal
clone
A020, monoclonal
clone
VU-1D9, monoclonal
clone
PC10, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
isotype
IgG1
isotype
IgG2b
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)