Przejdź do
208912
Mysie mAb przeciw kalretikulinie (FMC75)
liquid, clone FMC75, Calbiochem®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
FMC75, monoclonal
Species reactivity:
human, monkey
Application:
Citations:
3
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
FMC75, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human, monkey
should not react with
rat, E. coli, canine, hamster, salmon, bovine, mouse, guinea pig
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Enzyme Immunoassay (0.1 µg/mL)
Immunoblotting (0.5 µg/mL)
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry
Flow Cytometry )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anty-kalretikulina, mysi przeciwciało monoklonalne, klon FMC75, rozpoznaje kalretikulinę ~63 kDa w komórkach Molt 4, MCF-7, HeLa, K562, A431 i innych. Jest zatwierdzony dla FC, WB, ICC, IHC i w enzymatycznym teście immunologicznym.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne białka G. Rozpoznaje białko kalretikuliny ~63 kDa (pozorna MW).
Rozpoznaje białko kalretikuliny o masie cząsteczkowej ~63 kDa (pozorna MW) w komórkach Molt 4, MCF-7, HeLa, K562, A431, Jurkat, Hs67, Hs198 i vero.
Immunogen
Człowiek
rekombinowane białko składające się z ludzkiej kalretikuliny połączonej z białkiem wiążącym maltozę
Application
Test immunoenzymatyczny (0,1 µg/ml)
Immunoblotting (0,5 µg/ml, kolorymetryczny; patrz odniesienia do aplikacji)
Immunocytochemia (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunohistochemia (patrz odniesienia do aplikacji)
Cytometria przepływowa (patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W PBS, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Ludzkie komórki Molt 4, MCF-7, HeLa, K562, A431, Jurkat, Hs67, Hs198 lub małpie komórki Vero.
Other Notes
Nauseef, W.M., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 4741.
Jethmalani, S.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23603.
Smith, M.J., and Koch, G.L.E. 1989. EMBO J.8, 3581.
Nie reaguje krzyżowo z GrpE lub Grp78. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208910217620217605
clone
FMC75, monoclonal
clone
polyclonal
clone
10.1, monoclonal
clone
15.2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human, monkey
species reactivity
monkey, human, mouse, canine, hamster, bovine, rat, porcine
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
isotype
IgG1
isotype
IgG
isotype
IgG1
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c