Przejdź do
208783
Kalmodulina, mózg świni
Calmodulin, Porcine Brain, is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from porcine brain.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki02 sierpnia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
>98% (SDS-PAGE)
1460,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 sierpnia 2027Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
≥35,000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Kalmodulina (CaM) oczyszczona z mózgu świni. Wszechobecne białko wiążące wapń, które oddziałuje i reguluje wiele różnych białek, wpływając w ten sposób na różne funkcje komórkowe i szlaki sygnałowe zależne od wapnia i kalmoduliny. CaM pośredniczy w procesach takich jak zapalenie, metabolizm, apoptoza, skurcz mięśni, ruch wewnątrzkomórkowy, pamięć krótkotrwała i długotrwała, wzrost nerwów i odpowiedź immunologiczna. Przydatny w zastosowaniach wymagających aktywnej czystej kalmoduliny.
Physical form
Liofilizowany z 10 mM buforu fosforanu sodu, 5% sacharozy, pH 7,0.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość kalmoduliny, która będzie stymulować 0,01 jednostki fosfodiesterazy 3′5′-cyklicznych nukleotydów do 50% maksymalnej aktywności enzymu po nasyceniu CaM w obecności 100 µM Ca2+ w 3 ml objętości reakcyjnej w 30°C, pH 7,5.
Massom, L., et al. 1990. Biochemistry29, 671.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208694C4874208670
description
Calmodulin, Porcine Brain, is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from porcine brain.
description
Calmodulin is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from bovine brain.
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE)
description
Calmodulin, His•Tag Human, Recombinant, is a full-length, recombinant human calmodulin fused to a His•Tag sequence at the N-terminus. Contains four functional Ca2+-binding sites.
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
liquid
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
solubility
-
solubility
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)