Przejdź do
208773
Substrat kalpainy IV, przepuszczalny dla komórek, fluorogeniczny
The non-permeant fluorogenic Calpain Substrate III is made cell-permeable by a c-terminal heptaarginine extension via a Glu linkage.
Synonim(y):
Calpain Substrate IV, Cell-Permeable, Fluorogenic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
762,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C127H206N50O27S
Masa cząsteczkowa:
2897.38
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
762,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
DMSO: 5 mg/mL
fluorescence
λex 480 nm; λem 320 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Nieprzepuszczalny fluorogeniczny substrat kalpainowy III (nr kat. 208771) jest przepuszczalny dla komórek dzięki c-końcowemu przedłużeniu heptaargininy poprzez wiązanie Glu. Oprócz oczekiwanej poprawy przepuszczalności, zmodyfikowany peptyd wykazuje również zwiększoną wrażliwość na kalpainę B(kcat = 0,2 s-1, kcat/KM = 5000 M-1 s-1) w porównaniu z peptydem macierzystym(kcat = 0,17 s-1, kcat/KM = 680 M-1 s-1). Jego przydatność w wykrywaniu komórkowej aktywności kalpainy zależnej od Ca2+ wykazano zarówno w nienaruszonych komórkach Drosophila melanogaster S2 po stymulacji jonomycyną, jak i w lizatach S2 poprzez bezpośrednie dodanie Ca2+.
Nieprzepuszczalny fluorogeniczny substrat kalpainowy III jest przepuszczalny dla komórek dzięki c-końcowemu przedłużeniu heptaargininy poprzez wiązanie Glu.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
(DABCYL)-Thr-Pro-Leu-Lys~Ser-Pro-Pro-Pro-Ser-Pro-Arg-Glu(EDANS)-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-NH₂
Banoczi, Z., et al. 2008. Bioconjug. Chem.19, 1375.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208771208772208748
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c